Drukuj
Etykiety do drukarek BBP3x, typ B-526
Dostawca: Brady
117924 117926 117928
BRDY117924EA 3810 PLN
BRDY117924 BRDY117926 BRDY117928
Etykiety do drukarek BBP3x, typ B-526
Etykiety
Type B-526 phosphorescent polyester tape is designed for directional and evacuation marking. It is used for glow-in-the-dark identification up to 10 hours.