Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95,85 - 96,15% 96% Viscosity_calibration_DIN307
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85652.290EA 531 PLN
85652.290 85652.320
Kwas siarkowy(VI) 95,85 - 96,15% 96% Viscosity_calibration_DIN307
Kwas siarkowy(VI)
Dodatkowe informacje: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38 °C
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95.85 - 96.15 %