Drukuj
Etanol absolute VLSI
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
85651.320EA 282 PLN
85651.320 85651.360
Etanol absolute VLSI
Etanol
Uwaga: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806