Metanol VLSI
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85650.320EA
168
PLN
85650.320
85650.360
Metanol VLSI
Metanol
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |