Drukuj
Hydrometry do pomiaru gęstości
Dostawca: Ludwig Schneider
SCNL3222114S/04/3PEA 3510 PLN
SCNL3222114S/04/3P SCNL3222120S SCNL3222116S/04/3P SCNL3222119S SCNL3222116S SCNL3222115S SCNL3222118S SCNL3222117S SCNL3222112S SCNL3222111S SCNL3222114S SCNL3222113S
Hydrometry do pomiaru gęstości
Areometry
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certyfikaty: ASTM E2995-14
Informacje do zamówienia: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Sposób pakowania: Each packed in a square plastic sleeve.