Olej do wymiany ciepła
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
268770025
268770100
ACRO268770025EA
761
PLN
ACRO268770025
ACRO268770100
Olej do wymiany ciepła
Płyny do termostatów
MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Storage temperature: Ambient