Drukuj
Starch (from corn), fine white powder
Dostawca: MP Biomedicals
0290295625 0290295680
ICNA0290295625EA 500 PLN
ICNA0290295625 ICNA0290295680
Starch (from corn), fine white powder
Starch
Corn starch is a component used in formulating animal research diets.
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-25-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity test Passes
Loss on Drying ≤15%