Dichlorek kobaltu heksahydrat, redish purple crystals
Dostawca: MP Biomedicals
|
Niebezpieczeństwo
|
ICNA0219510783EA
635
PLN
ICNA0219510783
ICNA0219510780
ICNA0219510725
Dichlorek kobaltu heksahydrat, redish purple crystals
Dichlorek kobaltu heksahydrat
- Key Applications : Indicator for water in dessicants
- Application Areas : Chemistry
- Product Type : Biochemicals
- Biochemical Category : Labels, Dyes & Stains
- Chemical Class : Labels, Dyes & Stains
- Vapor Pressure : 40 mm Hg(Lit.)
- Presentation : Redish Purple Crystals
- Format : Crystals
- Solubility : Soluble in water (100 mg/mL), alcohols, acetone, ether, glycerol.
Formuła:
CoCl₂·6H₂O MW: 237,93 g/mol Gęstość: 1,920 g/mL (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149652 Numer CAS: 7791-13-1 Jednostka: 3077 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test | Passes |
pH (0.2 M aq soln) | Report Result |