Drukuj
purpura bromokrezolowa, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
0219508005 0219508025 0219508080
ICNA0219508005EA 254 PLN
ICNA0219508005 ICNA0219508025 ICNA0219508080
purpura bromokrezolowa, powder
purpura bromokrezolowa
Bromocresol Purple is used as a pH indicator (5.2-6.8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Bromocresol purple binds quantitatively with human serum albumin forming a stable complex with absorbance maximum at 600 nm. The intensity of the color produced is directly proportional to the albumin concentration in the sample.
Soluble in water (20 mg/ml), ethanol (80 mg/ml) or methyl cellosolve (300 mg/ml). Soluble in methanol (4 mg/ml).
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu, lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Klasyfikacja Merck : 13,01371
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (MeOH) 418 ± 3 nm
pH Color Interval Passes