Drukuj
Siarczan glinu hydrat, white powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum(III) sulphate xhydrate
0219140380 0219140390 0219140391
ICNA0219140380EA 190 PLN
ICNA0219140380 ICNA0219140390 ICNA0219140391
Siarczan glinu hydrat, white powder ACS
Siarczan glinu hydrat
Formuła: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Gęstość: 1.69 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 17927-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Alum; Aluminum Trisulphate; Cake Alum
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 98,0 - 102,0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,01%
Chloride ≤0,005%
Calcium ≤0,01%
Magnesium ≤0,002%
Potassium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Iron (Fe) ≤0,002%