Drukuj
Estradiol benzoate, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0219041101 0219041105
ICNA0219041101EA 461 PLN
ICNA0219041101 ICNA0219041105
Estradiol benzoate, proszek
Estradiol benzoate
Used in a study of general steroid metabolism and clearing, as groundwork for anabolic steroid screening in athletes.
Soluble in alcohol, acetone, dioxane, chloroform(50 mg/ml); slightly soluble in ether, vegetable oils.
Formuła: C₂₅H₂₈O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003692
Numer CAS: 50-50-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 190 - 200°C
Optical Rotation (c=1, CHCl3) +60 ± 3°