Drukuj
(+/-)-Thalidomide ≥99%, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)phthalimide
0215875350 0215875380 0215875383
ICNA0215875350EA 306 PLN
ICNA0215875350 ICNA0215875380 ICNA0215875383
(+/-)-Thalidomide ≥99%, powder
(+/-)-Thalidomide
(±)-Thalidomide selectively inhibits biosynthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α); inhibitor of angiogenesis; immunosuppressive; sedative; teratogen.
Soluble in DMSO (>20 mg/ml).
Formuła: C₁₃H₁₀N₂O₄
Numer MDL: MFCD00153873
Numer CAS: 50-35-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥99%