Drukuj
cytrynian amonu i żelaza(III), brown powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0215804080 0215804090
ICNA0215804080EA 138 PLN
ICNA0215804080 ICNA0215804090
cytrynian amonu i żelaza(III), brown powder
cytrynian amonu i żelaza(III)
Ferric Ammonium Citrate is supplemented to the growth media as a source of iron for the micro-organism to be analysed.
  • Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in alcohol.
Formuła: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temp. Wrzenia: 2735 °C (1013 hPa) (lit.)
Temp. topnienia: 1539 °C (lit.)
Gęstość: 7.87 g/cm³ (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013099
Numer CAS: 1185-57-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Iron Content 16.5 - 18.5%