Drukuj
Diatomaceous earth, proszek, myte w kwasie
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215760791 0215760794
ICNA0215760791EA 652 PLN
ICNA0215760791 ICNA0215760794
Diatomaceous earth, proszek, myte w kwasie
Diatomaceous earth
Diatomaceous earth acid-washed is a highly insoluble, inert material and is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations.
  • Specific Gravity: 2.3
  • pH: 7.0
Formuła: SiO₂
Temp. topnienia: 1400 °C (lit.)
Gęstość: 13,0 lbs/ft³ (dry)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 61790-53-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes