Drukuj
Primaquine diphosphate, dark orange powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 842 PLN
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, dark orange powder
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formuła: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013166
Numer CAS: 63-45-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III