Drukuj
Bronopol, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0215488725 0215488780
ICNA0215488725EA 322 PLN
ICNA0215488725 ICNA0215488780
Bronopol, white crystalline powder
Bronopol
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Temp. topnienia: 125…135 °C
Numer MDL: MFCD00007390
Numer CAS: 52-51-7
Jednostka: 3241
ADR: 4.1,III