Drukuj
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy ≥98.0%, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 124 PLN
ICNA0215487525 ICNA0215487580
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy ≥98.0%, white crystalline powder
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: BrCH₂CH₂NH₃Br
Temp. topnienia: 342…345° F (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012886
Numer CAS: 2576-47-8