Drukuj
N-Fmoc-L-alanine ≥99.0% (by HPLC), Novabiochem®
Dostawca: NOVABIOCHEM
Synonim: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (-)-N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-L-alanine, Fmoc-L-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (-)-L-Alanine, N-FMOC protected, (-)-FMOC-L-Ala-OH, (2S)-(-)-2-Aminopropanoic acid, N-FMOC protected, Fmoc-Ala-OH
8.52003.0100 8.52003.0025 8.52003.0250 8.52003.0500 8.52003.2000 8.52003.5000
04-12-1006-100EA 0 PLN
04-12-1006-100 04-12-1006-25 8.52003.0250 8.52003.0500 NOVA8.52003.2000 NOVA8.52003.5000
N-Fmoc-L-alanine ≥99.0% (by HPLC), Novabiochem®
N-Fmoc-L-alanine
Formuła: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.34 g/mol
Temp. topnienia: 140…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037139
Numer CAS: 35661-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-660-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Alternate Names N-α-Fmoc-L-alanine monohydrate
Colour (visual) white to off white
Appearance of substance (visual) powder
Colour index (0,5 M in DMF) ≥60 Hazen
Identity (IR) passes test
Enantiomeric purity ≥99,8% (a/a)
Purity (HPLC) ≥99,0% (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) ≤0,1% (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ala-OH (HPLC) ≤0,1% (a/a)
Fmoc-Ala-Ala-OH (HPLC) ≤0,1% (a/a)
Assay free amino acid (GC) ≤0,2%
Purity (TLC(011A)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (acidimetric) ≥93,0%
Water (K. F.) ≤6,0%
Ethyl acetate (HS-GC) ≤0,5%
Acetate (IC) ≤0,02%
Storage Store below +30 °C