Drukuj
Benztropine mesylate, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Cogentin
0215362625 0215362680
ICNA0215362625EA 310 PLN
ICNA0215362625 ICNA0215362680
Benztropine mesylate, white powder
Benztropine mesylate
Soluble in water.
Formuła: C₂₂H₂₉NO₄S
MW: 403.537 g/mol
Numer MDL: MFCD00074784
Numer CAS: 132-17-2