Drukuj
Naturalny granulat kukurydziany
Dostawca: MP Biomedicals
0290141125 0290141180
ICNA0290141125EA 476 PLN
ICNA0290141125 ICNA0290141180
Naturalny granulat kukurydziany
Zwierzętarni, Akcesoria Karma dla zwierząt
Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
It contains carbohydrate (77%), protein (8%), fat (2%), fiber (2%) and water (11%).
Uwaga: Store at ambient temperature.