Drukuj
Chlorek strontu heksahydrat, crystalline powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
ICNA0215258380EA 173 PLN
ICNA0215258380 ICNA0215258390
Chlorek strontu heksahydrat, crystalline powder ACS
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
MW: 266,62 g/mol
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Strontium Dichloride Hexahydrate
Form White, Hard Packed, Crystalline Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 99,0 - 103,0%
Heavy Metals NMT 0,0005% ; Iron NMT 0,0005%
Insoluble Matter NMT 0,005%
pH 5,0 - 7,0 (5% sol)
Sulfate NMT 0,001%
Barium NMT 0,05%
calcium NMT 0,05%
Magnesium NMT 0,0002%