Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥99%, crystals ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
0215251480 0215251490
ICNA0215251480EA 183 PLN
ICNA0215251480 ICNA0215251490
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥99%, crystals ACS
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Formuła: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Temp. topnienia: 100
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Insoluble Matter <0.01%
Nitrate ≤0,015%
Sulfate ≤0,005%
Nickel ≤0,01%
pH 3.0 - 3.8 (Lit.)
Iron ≤0,005%
Potassium ≤0,01%
Calcium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Purity ≥99%