Drukuj
jodek amonu, proszek ACS
Dostawca: MP Biomedicals
0215249680 0215249690
ICNA0215249680EA 415 PLN
ICNA0215249680 ICNA0215249690
jodek amonu, proszek ACS
jodek amonu
Formuła: NH₄I
Numer MDL: MFCD00011424
Numer CAS: 12027-06-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C), Desiccate, Protect from light
Assay ≥99.0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,05%
Chloride and Bromide ≤0,005%
Phosphate ≤0,001%
Sulfate ≤0,05%
Barium ≤0,002%
Iron ≤5 ppm