Drukuj
Koktajl ciekłoscyntylacyjny Betamax™
Dostawca: MP Biomedicals
0188002001 0188002004
ICNA0188002001EA 1690 PLN
ICNA0188002001 ICNA0188002004
Koktajl ciekłoscyntylacyjny Betamax™
Mieszanki scyntylacyjne
BetaMax™ ES, as its name implies, is the most efficient environmentally safe LSC cocktail for beta particle counting in non-aqueous samples.
  • Non-toxic, Non-flammable and odorless
  • High tritium efficiency
  • Excellent with dry filters and test wipes