Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. ~22000, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
0215193883 0215193891
ICNA0215193883EA 708 PLN
ICNA0215193883 ICNA0215193891
Alkohol poliwinylowy, M.W. ~22000, proszek
Alkohol poliwinylowy
Polyvinyl alcohol is the raw material to make polymers. Polyvinyl alcohol is used as a emulsion polymerization aid, as protective colloid, to make polyvinyl acetate dispersions.
  • Viscosity (4% aq soln) 4 to 6 cps
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: [-CH₂CH(OH)-]n
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Viscosity (4% aq soln) 4 - 6 cps