Drukuj
2-Deoxy-D-galactose, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
0215080001 0215080005 0215080025
ICNA0215080001EA 436 PLN
ICNA0215080001 ICNA0215080005 ICNA0215080025
2-Deoxy-D-galactose, white powder
2-Deoxy-D-galactose
Inhibitor of fucosylation.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₆H₁₂O₅
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014649
Numer CAS: 1949-89-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Melting Point 109 - 119°C
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=4, H₂O) +54.8° to +66.3°