Drukuj
Wodorosiarczyn sodu, powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Wodorosiarczan(IV) sodu
0215257390 0215257380
ICNA0215257390EA 608 PLN
ICNA0215257390 ICNA0215257380
Wodorosiarczyn sodu, powder ACS
Wodorosiarczyn sodu
Formuła: HNaO₃S
MW: 104.06 g/mol
Temp. topnienia: 300
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7631-90-5
Jednostka: 2693
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08731
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Sodium hydrogensulphite
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥58,5% SO2
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride ≤0,02%
Iron ≤0,002%