Drukuj
Kwas szczawiowy dihydrat ≥99.5%, crystals ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Ethanedioic acid dihydrate
0215255280 0215255290
ICNA0215255280EA 189 PLN
ICNA0215255280 ICNA0215255290
Kwas szczawiowy dihydrat ≥99.5%, crystals ACS
Kwas szczawiowy dihydrat
Insoluble in water.
An inner salt
Formuła: HO₂CCO₂H·2H₂O
Numer MDL: MFCD00149102
Numer CAS: 6153-56-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Ethanedioic Acid Dihydrate
Form White Crystals
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,5%
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,01%
Chloride ≤0,002%
Sulphate ≤0,005%
Calcium ≤0,001%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0,001%
Iron ≤2 ppm