Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat, powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 1470 PLN
ICNA0215252590 ICNA0215252580
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat, powder ACS
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Formuła: C₇H₆O₅·1H₂O
Numer MDL: MFCD00149098
Numer CAS: 5995-86-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%