Drukuj
o-Fenylenodiamina
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 1,2-Fenylenodiamina
0215182850 0215182883
ICNA0215182850EA 386 PLN
ICNA0215182850 ICNA0215182883
o-Fenylenodiamina
o-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 103
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00007721
Numer CAS: 95-54-5
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07438