Drukuj
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid) ≥99%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulphonic acid
0215123610 0215123650 0215123680
ICNA0215123610EA 319 PLN
ICNA0215123610 ICNA0215123650 ICNA0215123680
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid) ≥99%, white powder
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
Used as a buffer in biological research. HEPPSO is an efficient separator in protein resolution by IEF.
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268.3305 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038351
Numer CAS: 68399-78-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥99%
pH (1% aq soln) Record Result