żywica tragakanta, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
ICNA0210479290EA
1800
PLN
ICNA0210479290
ICNA0210479280
ICNA0210479291
żywica tragakanta, proszek
żywica tragakanta
Tragacanth is used in pharmaceuticals and foods as an emulsifier, thickener, stabiliser, and texturant additive.
Insoluble in alcohol.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Numer MDL:
MFCD00131255 Numer CAS: 9000-65-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test | Passes |