Drukuj
paraformaldehyd, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Polyoxymethylene
150146.5 02150146.5 0215014601
ICNA150146.5EA 423 PLN
ICNA150146.5 ICNA02150146.5 ICNA0215014601
paraformaldehyd, powder
paraformaldehyd
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Formuła: (CH₂O)n
Temp. topnienia: 123
Temp. Zapłonu: 70
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Jednostka: 2213
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07096