Drukuj
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palmitynian all-trans-retinylu
0210326325 0210326380
ICNA0210326325EA 519 PLN
ICNA0210326325 ICNA0210326380
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Vitamin A palmitate
  • Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Formuła: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524.87 g/mol
Temp. topnienia: 28...29 °C (lit.)
Temp. Zapłonu: 194 °C (381.2 °F) (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019414
Numer CAS: 79-81-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Activity >1,000,000 IU/g