Drukuj
Triolein ≥95%, light yellow, clear liquid
Dostawca: MP Biomedicals
0210312201 0210312205 0210312210
ICNA0210312201EA 467 PLN
ICNA0210312201 ICNA0210312205 ICNA0210312210
Triolein ≥95%, light yellow, clear liquid
Triolein
Triolein is a symmetrical triglyceride.
Triolein is used as a substrate for microbial lipases.
Soluble in chloroform, ether, carbon tetrachloride; slightly soluble in alcohol; practically insoluble in water.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₅₇H₁₀₄O₆
Temp. Wrzenia: 235…240 °C (18 mmHg)) (lit.)
Temp. topnienia: –4 °C (lit.)
Gęstość: 0,91 g/mL (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00137563
Numer CAS: 122-32-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard