Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 430 PLN
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
chlorek cyny (II) dihydrat, white crystalline powder
chlorek cyny (II) dihydrat
Soluble in hydrochloride.
Formuła: SnCl₂·2H₂O
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III