Drukuj
Hydrolizat sojowy enzymatyczny, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
0210294105 0210294101
ICNA0210294105EA 0 PLN
ICNA0210294105 ICNA0210294101
Hydrolizat sojowy enzymatyczny, proszek
Media do mikrobiologii Dodatki i suplementy mikrobiologiczne
Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity is not required.
  • Total Nitrogen- ≥8,0%
  • Nitrogen, AN/TN - 17,0 - 28,0
  • Std. Plate Count ≤10 000
  • Enterobacteriaceae ≤10 CFU/G
Soluble in 100 mg/ml water.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable