Drukuj
skrobia rozpuszczalna Potato, powder, reagent
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 464 PLN
ICNA0210293590 ICNA0210293591
skrobia rozpuszczalna Potato, powder, reagent
skrobia rozpuszczalna
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Klasyfikacja Merck : 13,08878
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7