Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat ∼99%, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
0210280905 0210280910 0210280925 0210280950 0210280980
ICNA0210280905EA 315 PLN
ICNA0210280905 ICNA0210280910 ICNA0210280925 ICNA0210280950 ICNA0210280980
L-(+)-Ramnoza hydrat ∼99%, powder
L-(+)-Ramnoza hydrat
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution)
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Klasyfikacja Merck : 12,08338
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 91 - 101 °C
Moisture Report Result
Optical Rotation (c=4, H₂O, NH₃) +8.2 ± 1°