Drukuj
Mleczan DL-litu ≥98%, off-white powder
Dostawca: MP Biomedicals
0210213410 0210213480
ICNA0210213410EA 426 PLN
ICNA0210213410 ICNA0210213480
Mleczan DL-litu ≥98%, off-white powder
Mleczan DL-litu
L-(+)-Lactic acid lithium salt is a fermentation acid from milk or carbohydrates.
Soluble in water.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: H₃CCH(OH)COOLi
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065399
Numer CAS: 867-55-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard