Drukuj
Octenidine dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
H62257.03 H62257.06
H62257.03EA 386 PLN
H62257.03 H62257.06
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
Formuła: C₃₆H₆₂N₄
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01938808
Numer CAS: 70775-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 274-861-8
Klasyfikacja Merck : 14,6754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Solubility Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Assay (HPLC) 97,5%