Drukuj
n-Dodecyl acrylate 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 453 PLN
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilised, Technical Grade
n-Dodecyl acrylate
Formuła: C₁₅H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,75 mmHg)
Gęstość: 0,884
Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042871
Numer CAS: 2156-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-463-4
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450