Drukuj
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
0210120525 0210120580 0210120590 0210120591
ICNA0210120525EA 158 PLN
ICNA0210120525 ICNA0210120580 ICNA0210120590 ICNA0210120591
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, white powder
Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.
  • P2Y receptor agonist
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.
Soluble in water (5% w/v-clear).
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006524
Numer CAS: 21931-53-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥90%