Drukuj
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu ∼98,5%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
0210115980 0210115990
ICNA0210115980EA 228 PLN
ICNA0210115980 ICNA0210115990
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu ∼98,5%, white powder
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779059
Numer CAS: 25013-16-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ~98.5%
FTIR Conforms to Reference