Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat ≥99%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
0215015605 02150156.5 0215015601
ICNA0215015605EA 1620 PLN
ICNA0215015605 ICNA02150156.5 ICNA0215015601
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat ≥99%, white powder
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Uwaga: Research Use Only (RUO).
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard