Drukuj
Wzorce kalibracyjne sodu do pomiarów ISE, Orion™
Dostawca: Thermo Orion
941105 941107 650700 841108 841109
662-0831EA 579 PLN
662-0831 662-0832 ORIO650700 662-0744 ORIO841109
Wzorce kalibracyjne sodu do pomiarów ISE, Orion™
Standardy Wzorce kationowe Sodium Standards
Solutions for 8611BNWP Combination or 8411BN & 800300 Half-cell Electrodes.