Wskaźnik pH , tabletki błękitu bromofenolowego
Dostawca: Lovibond
511621
511620
221030
162623AEA
456
PLN
162623A
LOVI511620
LOVI221030
Wskaźnik pH , tabletki błękitu bromofenolowego
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 2,8 to 4,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system and pH disc 2/1B