Drukuj
Prefabrykowane Płytki IEF, IsoGel®
Dostawca: LONZA
56015 56024 56018
LONZ56015EA 3350 PLN
LONZ56015 LONZ56024 LONZ56018
Prefabrykowane Płytki IEF, IsoGel®
Elektroforezy, Żele Żele prefabrykaty
Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
  • Fast and easy handling
  • Gel size of 125×100 mm fits most IEF chambers
Gel is supported on GelBond® PAG support film to provide dimensional stability throughout IEF processing.