Drukuj
VWR®, nasadki zabezpieczające
Dostawca: VWR
VWR®
590-0038EA 514 PLN
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, nasadki zabezpieczające
Nakrętki Zawory bezpieczeństwa i nakrętki zabezpieczające do odpadów
Nakrętki do bezpiecznego dozowania ze zbiorników i butelek bez narażania się na kontakt z oparami lub gazami. Wysokiej jakości materiały (PTFE, PP) zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla pracowników laboratoriów i środowiska.
  • Zalecane do systemów HPLC
  • Chemicznie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników organicznych
  • Filtr IR i zawory powinny być zmieniane co ​​sześć miesięcy dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa
Dodatkowe informacje: Dostarczane z zaworem/filtrem i odpowiednim złączem.