Drukuj
Sondy powierzchniowe, zaciskowe, do rejestratora danych Curvex
Dostawca: Industrial Physics
CX2049 CX2048
SIMECX2049EA 1780 PLN
SIMECX2049 SIMECX2048
Sondy powierzchniowe, zaciskowe, do rejestratora danych Curvex
Czujniki temperatury
Clamp-type probes to measure object temperature (480 °C).
  • Max. object thickness is 25 mm